1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471696-5GEA
26020
CZK
APOSOR471696-5G
APOSOR471696-1G
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid 95%
1,2,5-Thiadiazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₃H₂N₂O₂S MW: 130,125 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01334979 CAS číslo: 13368-86-0 |