2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471716-250MGEA
16900
CZK
APOSOR471716-250MG
APOSOR471716-1G
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran 95%
2-(4-Bromophenyl)tetrahydrofuran
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO MW: 227,098 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19320036 CAS číslo: 194725-15-0 |