Tisk…
5-(2-Hydroxyethyl)nicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR471730-1GEA 57530 CZK
APOSOR471730-1G
5-(2-Hydroxyethyl)nicotinonitrile 95%
5-(2-Hydroxyethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂O
MW: 148,162 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31695766
CAS číslo: 1694868-89-7