Tisk…
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR475183-1GEA 17390 CZK
APOSOR475183-1G APOSOR475183-250MG
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Cyclopropyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,151 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26520322
CAS číslo: 1403333-94-7