Tisk…
4-Amino-6-(tert-butyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR4772-250MGEA 1620 CZK
APOSOR4772-250MG
4-Amino-6-(tert-butyl)pyrimidine
4-Amino-6-(tert-butyl)pyrimidine
Vzorec: C₈H₁₃N₃
MW: 151,209 g/mol
Bod tání: 170…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234463
CAS číslo: 3435-27-6