Tisk…
3-Amino-5-cyanobenzoic acid ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR47859-250MGEA 7050 CZK
APOSOR47859-250MG
3-Amino-5-cyanobenzoic acid ≥97%
3-Amino-5-cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09263225
CAS číslo: 1000341-18-3