4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR47861-250MGEA
3740
CZK
APOSOR47861-250MG
APOSOR47861-1G
4-Amino-3-cyanobenzoic acid 95%
4-Amino-3-cyanobenzoic acid
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,145 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09745178 CAS číslo: 74192-47-5 |