Tisk…
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-ethyl-pyrazole-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480001-1GEA 43970 CZK
APOSOR480001-1G
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-ethyl-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 5-amino-4-bromo-1-ethyl-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₂BrN₃O₂
MW: 262,104 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23135134
CAS číslo: 1427012-70-1