Tisk…
1-(3-Chloro-2-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480109-1GEA 55220 CZK
APOSOR480109-1G
1-(3-Chloro-2-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3-Chloro-2-pyridyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₉H₈ClNO₂
MW: 197,618 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23134934
CAS číslo: 1427020-55-0