1-Thiazol-4-ylcyclopropanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480111-1GEA
47280
CZK
APOSOR480111-1G
1-Thiazol-4-ylcyclopropanecarboxylic acid
1-Thiazol-4-ylcyclopropanecarboxylic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₂S MW: 169,201 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30496514 CAS číslo: 1542332-02-4 |