Tisk…
1-(4-Bromopyridin-3-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480118-1GEA 64800 CZK
APOSOR480118-1G
1-(4-Bromopyridin-3-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
1-(4-Bromopyridin-3-yl)cyclopropane-1-carbonitrile
Vzorec: C₉H₇BrN₂
MW: 223,069 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30496531
CAS číslo: 1780805-39-1