Tisk…
1-(8-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480145-1GEA 129270 CZK
APOSOR480145-1G
1-(8-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
1-(8-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO₂
MW: 291,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30496586
CAS číslo: 1780678-41-2