1-(8-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480165-1GEA
129270
CZK
APOSOR480165-1G
1-(8-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine
1-(8-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine
Vzorec:
C₁₃H₁₂BrN MW: 262,145 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30496535 CAS číslo: 1780001-29-7 |