Tisk…
1-(5-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480168-1GEA 129270 CZK
APOSOR480168-1G
1-(5-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine
1-(5-Bromonaphthalen-1-yl)cyclopropan-1-amine
Vzorec: C₁₃H₁₂BrN
MW: 262,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30496543
CAS číslo: 1781089-64-2