Tisk…
1-(3-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480173-1GEA 129270 CZK
APOSOR480173-1G
1-(3-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
1-(3-Bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
Vzorec: C₁₃H₁₂BrN
MW: 262,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30496555
CAS číslo: 1704104-02-8