Tisk…
1-(8-bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480178-1GEA 129270 CZK
APOSOR480178-1G
1-(8-bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
1-(8-bromonaphthalen-2-yl)cyclopropan-1-amine
Vzorec: C₁₃H₁₂BrN
MW: 262,145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30496570
CAS číslo: 1781089-71-1