4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480262-1GEA
28830
CZK
APOSOR480262-1G
APOSOR480262-500MG
APOSOR480262-250MG
4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine 95%
4-(2H-1,2,3-Triazol-2-yl)piperidine
Vzorec:
C₇H₁₂N₄ MW: 152,197 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11042726 CAS číslo: 765270-45-9 |