Tisk…
(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480290-1GEA 21890 CZK
APOSOR480290-1G APOSOR480290-500MG APOSOR480290-250MG
(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₄H₁₈O₂S
MW: 250,357 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22683242
CAS číslo: 1375008-08-4