(2S)-2-Aminohept-6-enoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480412-500MGEA
21760
CZK
APOSOR480412-500MG
(2S)-2-Aminohept-6-enoic acid 95%
(2S)-2-Aminohept-6-enoic acid
Vzorec:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143,184 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06200653 CAS číslo: 166734-64-1 |