Tisk…
(2S)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR480663-1GEA 4200 CZK
APOSOR480663-1G APOSOR480663-5G
(2S)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid 96%
(2S)-2-Bromo-3-phenylpropanoic acid
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229,071 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00210121
CAS číslo: 35016-63-8