Tisk…
2,4,6-Trichloro-3-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480779-1GEA 4440 CZK
APOSOR480779-1G APOSOR480779-5G
2,4,6-Trichloro-3-nitropyridine 95%
2,4,6-Trichloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅HCl₃N₂O₂
MW: 227,433 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264535
CAS číslo: 60186-13-2