(5S)-5-Aminopiperidin-2-one hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR480824-1GEA
18650
CZK
APOSOR480824-1G
(5S)-5-Aminopiperidin-2-one hydrochloride 97%
(5S)-5-Aminopiperidin-2-one hydrochloride
Vzorec:
C₅H₁₀N₂O·ClH MW: 150,607 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03094719 CAS číslo: 672883-95-3 |