3,5-Diamino-2-hydroxybenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR480869-1GEA
6050
CZK
APOSOR480869-1G
3,5-Diamino-2-hydroxybenzoic acid 95%
3,5-Diamino-2-hydroxybenzoic acid
Vzorec:
C₇H₈N₂O₃ MW: 168,15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09753462 CAS číslo: 112725-89-0 |