Tisk…
2-Phenyl-6,7,8,8a-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrido[4,3-d]pyrimidin-9(5H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR48098-1GEA 19870 CZK
APOSOR48098-1G APOSOR48098-250MG
2-Phenyl-6,7,8,8a-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrido[4,3-d]pyrimidin-9(5H)-one 95%
2-Phenyl-6,7,8,8a-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrido[4,3-d]pyrimidin-9(5H)-one
Vzorec: C₁₅H₁₄N₄O
MW: 266,298 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1340888-73-4