Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR48263-1GEA
1460
CZK
APOSOR48263-1G
APOSOR48263-25G
APOSOR48263-5G
Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec:
C₁₆H₁₈ClN₃O₃S MW: 367,85 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD17012695 CAS číslo: 330785-81-4 |