4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR48270-250MGEA
5200
CZK
APOSOR48270-250MG
APOSOR48270-5G
APOSOR48270-1G
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol
Vzorec:
C₆H₃BrClNO₃ MW: 252,45 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31700576 CAS číslo: 2091684-77-2 |