2H-1,4-Benzoxazine-3(4H)-thione
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR4833-1GEA
5820
CZK
APOSOR4833-1G
2H-1,4-Benzoxazine-3(4H)-thione
2H-1,4-Benzoxazine-3(4H)-thione
Vzorec:
C₈H₇NOS MW: 165,212 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00269330 CAS číslo: 14183-51-8 |