4-(1H-Pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR49052-1GEA
24870
CZK
APOSOR49052-1G
APOSOR49052-500MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-(1H-Pyrazol-4-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec:
C₉H₇N₅ MW: 185,185 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20683197 CAS číslo: 952518-97-7 |