4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR500002-100MGEA
1250
CZK
APOSOR500002-100MG
APOSOR500002-250MG
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride 97%
4-Aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₂N₂·ClH MW: 160,645 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18914312 CAS číslo: 1303968-08-2 |