2-Amino-3-chloro-5-methylphenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR500003-250MGEA
3540
CZK
APOSOR500003-250MG
2-Amino-3-chloro-5-methylphenol 97%
2-Amino-3-chloro-5-methylphenol
Vzorec:
C₇H₈ClNO MW: 157,598 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28551485 CAS číslo: 1780449-40-2 |