Tisk…
2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR500008-250MGEA 8340 CZK
APOSOR500008-250MG APOSOR500008-100MG
2-Bromo-6-formylbenzonitrile 95+%
2-Bromo-6-formylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₄BrNO
MW: 210,027 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18390711
CAS číslo: 77532-87-7