2-Bromo-4-methylnicotinonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
APOSOR500018-250MGEA
2700
CZK
APOSOR500018-250MG
2-Bromo-4-methylnicotinonitrile 95+%
2-Bromo-4-methylnicotinonitrile
Vzorec:
C₇H₅BrN₂ MW: 197,032 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09834634 CAS číslo: 65996-02-3 |