Tisk…
7-Bromo-2-chloroquinazolin-4-amine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
APOSOR500022-250MGEA 3200 CZK
APOSOR500022-250MG
7-Bromo-2-chloroquinazolin-4-amine 95+%
7-Bromo-2-chloroquinazolin-4-amine
Vzorec: C₈H₅BrClN₃
MW: 258,502 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11858276
CAS číslo: 1107695-08-8