2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-amine ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510002-250MGEA
6720
CZK
APOSOR510002-250MG
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-amine ≥97%
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-amine
Vzorec:
C₈H₉N₃ MW: 147,177 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09991758 CAS číslo: 860258-05-5 |