6-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510012-250MGEA
5060
CZK
APOSOR510012-250MG
6-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine ≥97%
6-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Vzorec:
C₉H₁₀ClN MW: 167,635 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07373938 CAS číslo: 67120-38-1 |