Tisk…
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510032-250MGEA 2610 CZK
APOSOR510032-250MG
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine ≥98%
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec: C₇H₆BrN₃
MW: 212,047 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22380195
CAS číslo: 1337880-46-2