Tisk…
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510033-250MGEA 7670 CZK
APOSOR510033-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol ≥97%
7-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Vzorec: C₉H₉BrO
MW: 213,071 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24843663
CAS číslo: 1196049-18-9