3-Bromobenzo[b]thiophen-5-amine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510038-250MGEA
6390
CZK
APOSOR510038-250MG
3-Bromobenzo[b]thiophen-5-amine ≥98%
3-Bromobenzo[b]thiophen-5-amine
Vzorec:
C₈H₆BrNS MW: 228,109 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
98434-36-7 |