4-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]thiophen-3-ol ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510041-250MGEA
5060
CZK
APOSOR510041-250MG
4-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]thiophen-3-ol ≥97%
4-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]thiophen-3-ol
Vzorec:
C₈H₇BrOS MW: 231,11 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD27928115 CAS číslo: 737802-12-9 |