5-Bromo-2-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510042-250MGEA
8340
CZK
APOSOR510042-250MG
5-Bromo-2-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥97%
5-Bromo-2-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec:
C₇H₄BrClN₂ MW: 231,477 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
1612287-20-3 |