Tisk…
6-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510043-250MGEA 5000 CZK
APOSOR510043-250MG
6-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine ≥97%
6-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
MW: 231,477 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405308
CAS číslo: 1303890-45-0