Tisk…
Methyl 4-bromo-3-(hydroxymethyl)benzoate ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510049-250MGEA 4600 CZK
APOSOR510049-250MG
Methyl 4-bromo-3-(hydroxymethyl)benzoate ≥95%
Methyl 4-bromo-3-(hydroxymethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527255
CAS číslo: 254746-40-2