Tisk…
4,6-Dibromopicolinonitrile ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510050-250MGEA 4170 CZK
APOSOR510050-250MG
4,6-Dibromopicolinonitrile ≥95%
4,6-Dibromopicolinonitrile
Vzorec: C₆H₂Br₂N₂
MW: 261,901 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD14582070
CAS číslo: 1206247-80-4