5-Cyclopropyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510055-250MGEA
8930
CZK
APOSOR510055-250MG
5-Cyclopropyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde ≥95%
5-Cyclopropyl-1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₇H₉N₃O MW: 151,166 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
877133-27-2 |