5-Iodo-1-methyluracil ≥96%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510075-250MGEA
9200
CZK
APOSOR510075-250MG
5-Iodo-1-methyluracil ≥96%
5-Iodo-1-methyluracil
Vzorec:
C₅H₅IN₂O₂ MW: 252,01 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22578662 CAS číslo: 45774-47-8 |