2-Iodo-4-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510081-250MGEA
2410
CZK
APOSOR510081-250MG
2-Iodo-4-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene ≥97%
2-Iodo-4-methoxy-1-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec:
C₈H₉IO₃S MW: 312,125 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD30181850 CAS číslo: 1965309-05-0 |