4-Bromo-5-nitro-1H-indole ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510103-250MGEA
9460
CZK
APOSOR510103-250MG
4-Bromo-5-nitro-1H-indole ≥97%
4-Bromo-5-nitro-1H-indole
Vzorec:
C₈H₅BrN₂O₂ MW: 241,042 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
CAS číslo:
1934562-99-8 |