Tisk…
2-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzoxazole ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510110-250MGEA 3440 CZK
APOSOR510110-250MG
2-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzoxazole ≥97%
2-Methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₁₄H₁₈BNO₃
MW: 259,109 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13181971
CAS číslo: 1408089-23-5