Tisk…
4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510117-250MGEA 3770 CZK
APOSOR510117-250MG
4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine ≥97%
4,4'-Diphenyl-2,2'-bipyridine
Vzorec: C₂₂H₁₆N₂
MW: 308,376 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006421
CAS číslo: 6153-92-0