Tisk…
5-Bromo-2-methyl-8-quinolinamine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
APOSOR510122-1GEA 7510 CZK
APOSOR510122-1G APOSOR510122-250MG
5-Bromo-2-methyl-8-quinolinamine ≥98%
5-Bromo-2-methyl-8-quinolinamine
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂
MW: 237,096 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD24160463
CAS číslo: 1417632-66-6